Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Chlorophyll A
Chlorophyll A, Sigma-Aldrich®
Chlorophyll A, Sigma-Aldrich®
Chlorophyll A, Sigma-Aldrich®
Leverantör:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Certifikat
Expandera bilden
Chlorophyll A, Sigma-Aldrich®
Leverantör:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:
479-61-8
:
Formel:
C₅₅H₇₂MgN₄O₅
MDL-nummer:
MFCD00079050
:
893.49 g/mol
Smält Pt:
150…153 °C
Förvaringstemperatur:
Frys
Relaterad information
Dokumentation
Certifikat
Sök efter LOT-nummer
Dokumentation