Crystal ponceau 6R, Sigma-Aldrich®
Katalog # C0644-5G
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:502.423 g/mol
Smält Pt:>300 °C (lit.)
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:2766-77-0
Formel:C₂₀H₁₂N₂Na₂O₇S₂