7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin (CPM), Sigma-Aldrich®
Katalog # C1484-25MG
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25 mg
- Seq:2315
Specifikationer
Om denna produkt
:
:402.44 g/mol
Förvaringstemperatur:Frys
CAS-nummer:76877-33-3
Formel:C₂₄H₂₂N₂O₄
MDL-nummer:MFCD00077334