Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Iron hematoxylin
Iron hematoxylin lösning (Weigert) Part B, Sigma-Aldrich®
Iron hematoxylin lösning (Weigert) Part B, Sigma-Aldrich®
HT109-500ML
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Iron hematoxylin lösning (Weigert) Part B, Sigma-Aldrich®
HT109-500ML
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Förp.:
500 mL
Seq:
2725
:
:
8,III
:
GHS05
:
Omgivande
:
1
:
MFCD00284879