Giemsa's stain modified, Sigma-Aldrich®
Katalog # GS500-500ML
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Om denna produkt
:
ADR:3,II
:GHS02
:GHS06
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
:1
CAS-nummer:51811-82-6
MDL-nummer:MFCD00081642