ContactUsLinkComponent
Dihydroethidium ≥95%, Sigma-Aldrich®
Katalog # D7008-10MG
CAS-nummer:  
undefined
Dihydroethidium ≥95%, Sigma-Aldrich®
Katalog # D7008-10MG
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    10 mg
  • Seq:
    2275
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :315.412 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Förvaringstemperatur:Frys
CAS-nummer:104821-25-2
 :38483-26-0
Formel:C₂₁H₂₁N₃
MDL-nummer:MFCD00077335