Fast Blue BB base, Sigma-Aldrich®
Katalog # F0125-25G
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Om denna produkt
:
:300.36 g/mol
Smält Pt:98…100 °C
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:120-00-3
Formel:C₁₇H₂₀N₂O₃
MDL-nummer:MFCD00009091