ContactUsLinkComponent
Trisodium citrate lösning, Sigma-Aldrich®
Trisodium citrate lösning, Sigma-Aldrich®
Catalog # 915-50ML
CAS Number:  
Trisodium citrate lösning, Sigma-Aldrich®
Catalog # 915-50ML
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
About this item
 :
 :258.07 g/mol
Storage Temperature:Kylskåp
 :1
CAS Number:68-04-2
Formula:C₆H₅Na₃O₇
MDL Number:MFCD00012462