Ammoniumklorid för molekylärbiologi
Katalog # ACRO464595000
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Crystalline powder, crystals and/or chunks
- Solubility:(10 % in water) Clear colorless solution
- Titration Argentimetric:≥99.4 %
- pH:4.5 to 5.5
- Dnase,Rnase,Protease activity:none detected
- Phosphate (PO4):≤2 ppm
- Sulfate (SO4):≤20 ppm
- Iron (Fe):≤2 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤5 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:53.49 g/mol
Smält Pt:340 °C (sublimes) (subl.)
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:12125-02-9
Formel:NH₄Cl
MDL-nummer:MFCD00011420
Smält Pt:340 °C (subl.)