Citronsyra monohydrat för HPLC
ACRO464541000
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 g
- Seq:3401
- Appearance:White Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- UV:(1M in water)
- Titration with NaOH:≤99.75 %
:
:210.14 g/mol
:135…152 °C
:174 °C
:GHS07
:Omgivande
:5949-29-1
:C₆H₈O₇.H₂O
:MFCD00149972