Zink 10% (w/v) i THF, suspension
Katalog # ACRO463731000
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Suspension
- Strength:9.8 to 10.2 % (w/v)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:65.39 g/mol
Densitet:0,949
Flash Pt:–17 °C
Förvaringstemperatur:Kylskåp
FN:3399
ADR:4.3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:GHS09
CAS-nummer:7440-66-6
Formel:Zn
MDL-nummer:MFCD00011291