Natriumdodecylsulfat ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® för jonparkromatografi
Katalog # 85798.130
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (calculated on dried substance):≥ 99 %
- Insoluble matter :Passes test
- IR Spectrum:Passes test
- pH (10 %) :6,0 - 7,5
- Water :≤ 2 %
- Transmittance (200 nm) (0.005 mol/l) :≥ 70 %
- Transmittance (220 nm) (0.005 mol/l) :≥ 90 %
- Transmittance (250 nm) (0.005 mol/l) :≥ 98 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:288.38 g/mol
CAS-nummer:151-21-3
Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL-nummer:MFCD00036175