Poly CSXB-35, J.T. Baker® BAKERBOND® XWP 500
Katalog # 7572-01
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Partikelstorlek:35 µm
- Förp.:50 mL
- Porstorlek:500 Å
- Beskrivning:Poly CSxB (hydrofil polymer-CSX), svagt anjonbytarmedia
- Seq:08
- Arbets-pH:2-14
Specifications
About this item
Hydrofil polymer-CSX.
- Förvaring mellan 2 och 15 °C