1,2-Dikloretan ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:107-06-2
:
Formel:ClH₂CCH₂Cl
MDL-nummer:MFCD00000963
:98.96 g/mol
Densitet:1,254 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:13 °C
EINECS:203-458-1
FN:1184
ADR:3 (6.1),II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Assay (GC):min. 99,8 %
- Water (KF):max. 0,01 %
- Titrable Acid (meq/g):max. 0,0005
- Residue after Evaporation :max. 0,0005 %
- 240 nm:max. 0,3
- 250 nm:max. 0,07
- 270 nm:max. 0,009
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerspec_VWRC85923.290 spec_VWRC85923.290 spec_VWRC85923.320 spec_VWRC85923.320
Produktspecifikation
VWR® HiperSolv® Chromanorm® HPLC Reagents