ContactUsLinkComponent
Examination gloves, nitrile, Gen-X®, smart glove
Examination gloves, nitrile, Gen-X®, smart glove
  • Catalog No:
  • 112-6135
  • 112-6136
  • 112-6133
  • 112-6137
  • 112-6134
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Material:
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Yta:
  • Palm textured
  • Palm textured
  • Palm textured
  • Palm textured
  • Palm textured
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant