TitroLine® 7000 automatic titrators are used in the laboratories of water supply companies, wastewater treatment plants, and the food and chemical industries. Typical applications include analysis of alkalinity and carbon dioxide, nitrogen (Kjeldahl), chloride, COD, acid number, iodine number and others. The Titronic® 500 piston burette is used in all industry sectors. Applications include all manual titration, dosing tasks and sample preparation.
- Ljusstark TFT-display med hög kontrast
- Den kompakta växelenheten (5/10/20/50 ml) har minne för reagensspecifika värden (TitroLine® 7000)
- Anslutning av magnetomrörare, tangentbord, printer, våg, PC- och USB-minne kan göras via 3 USB- och 2 RS232-utgångar
- Standardmetoder och formler förenklar programmering av upp till 50 egna metoder
- Gemensamma funktioner: Manuell titrering, dosering, formler för diverse beräkningar
TitroLine® 6000 basic unit: Supplied with magnetic stirrer TM 235, exchangeable unit (10, 20 or 50 ml), incl. brown glass bottle for titration reagent, GL 45 and S 40 bottle adapters, hoses, drip off tube and titration tip.
TitroLine® 7000 basic unit: Supplied with magnetic stirrer TM 235, exchangeable unit (10, 20 or 50 ml), incl. brown glass bottle for titration reagent, GL 45 and S 40 bottle adapters, hoses, drip off tube and titration tip.
TitroLine® 7000 basenhet utrustad med magnetomrörare TM 235, växelenhet (10, 20 eller 50 ml), brun glasflaska för reagens, GL 45 och S 40 flaskanslutningar, slangar och titrerspets.
- Catalog No:
- 661-0114
- 661-0115
- 661-0116
- 661-0117
- SCOI285220170
- 661-0121
- Modell:
- TitroLine® 7000
- TitroLine® 7000
- TitroLine® 7000
- Titronic® 500
- TitroLine® 7000
- Titronic® 500
- Display:
- High contrast TFT
- High contrast TFT
- Doseringsvolym:
- —
- 10 / 20 / 50 ml
- 20 ml
- Metodminne:
- 50
- 50
- 50
- 5
- 50
- 5
- Funktioner:
- pH/mV measuring input with reference input;
titration to mV and pH endpoint;
dynamic and linear titration to equivalence point (EQ), mV and pH;
dead-stop titration;
pH-stat titration;
ideal for non aqueous titration
- Mätingång, elektrod:
- —
- 2×4 mm socket
- Anslutningar:
- 3×USB, 2×RS232
- 3×USB, 2×RS232
- B×D×H:
- 153×296×450 mm
- 153×296×450 mm
- 153×296×450 mm
- 153×296×450 mm
- 153×296×450 mm
- 153×296×450 mm
- Vikt:
- 3,5 kg
- 3,5 kg
- 3,5 kg
- 3,5 kg
- 3,5 kg
- 3,5 kg