ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid 1 mol/L (1 N), AVS TITRINORM (max. 0.00005% Ca)
Kaliumhydroxid 1 mol/L (1 N), AVS TITRINORM (max. 0.00005% Ca)
  31309.290
 :  
undefined
Kaliumhydroxid 1 mol/L (1 N), AVS TITRINORM (max. 0.00005% Ca)
  31309.290
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0,998 - 1,002 mol/l
  • Ca (Calcium):
    ≤ 0,00005 %
  • NIST traceable:
    Confirmed
 :
 :56.11 g/mol
 :Omgivande
 :1814
 :8,II
 :GHS05
 :1310-58-3
 :KOH
 :MFCD00003553