Helautomatisk plattgjutare för petriskålar, APSOne
Supplier: bioMérieux
Certificates
About this item
Ett avancerat, automatiskt fyllningssystem för odlingmedia, för de specifika krav som finns på mikrobiologiska laboratorier, med innovativ grafisk display. Lämplig för alla petriskålar med Ø 90 mm och Ø 55 mm. Möjlighet till att fylla 55 mm plattor med hjälp av tillsats ( tillval). APS One är ergonomisk, snabb och lätt att ladda med tomma petriskålar. Som tillbehör finns bläckstråleskrivare med fäste. Fyllning sker under UV-ljus för att förhindra kontamination. Automatisk stapling, enkel rengöringsprocess och unik förflyttning av plattorna, via en släde, är några utav maskinens fördelar. Arbetsspråk: engelska, tyska, franska, spanska.
- Stor kapacitet på karusellen: 560 plattor ( 10 L agar) eller 800 plattor ( 14 L agar)
- Hög jämn kvalitet på de färdiggjutna plattorna ( jämnhet och homogenitet) även för låg dispenseringsvolym
- Kompakt design och låg totalhöjd - endast 84,5 cm
- Komplett spårbarhet (på USB-minne och/eller skrivare som tillbehör)
- Inbyggt kylsystem - kondens undviks
Delivery: Levereras med 2 slangset för APSOne automatisk fyllning och 1 slangset för manuell fyllning.
Specifications
- Catalog No:
- 710-0766
- 710-1645
- Kapacitet:
- 560, max 800 petriskålar
- 560, max 800 Petri dishes
- Kapacitet (plattor/körning):
- 650 - 850 plates/h
- Effekt:
- 230 V/50 Hz
- 230 V/50 Hz
- Volym:
- automatic: 1 - 30 ml, manual: 1 - 100 ml
- Vikt:
- 60 kg
- 60 kg
- B×D×H:
- 720×640×900 mm
- 720×640×900 mm