Exsickatorskåp, SICCO Big Star
Catalog # 467-0061
Supplier: Bohlender
Specifications
- B×D×H, utv:560×580×560 mm
- Beskrivning:Big Star (140 l)
- Förp.:1
- Antal hyllor:2
- B×D×H, inv:495×540×500 mm
Specifications
About this item
Skåpet har en förstärkt aluminiumram, dörr med skumgummipackning och magnetremsa. Avsett för lagring och torkning av fuktkänsliga produkter med hjälp av kiselgel. Den kontrollerade miljön i exsickatorn är idealisk för förvaring av referensmaterial, produktionsprover, metallografiska prover, tobak och DNA-prover.
- Digital hygrometer monterad på dörren visar värden för min/max temperatur samt fuktighet
- Tål temperaturer från −20 °C till +70 °C
- Skåpet har gummifötter för att inte glida och är stapelbart
Delivery: Levereras med två löstagbara, teleskopiska hyllor i rostfritt stål och bricka för torkmedel. Kiselgel ingår inte. Plats för 8 hyllor.