Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope slides, Corning®
Microscope slides, Corning®
Supplier:   Corning
Microscope slides, Corning®
Supplier:  Corning
Certificates
Microscope slides, Corning®
Microscope slides, Corning®
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Dessa diabilder är antingen frostade på ena sidan, på båda sidor eller enkla.
  • Förstärkt klarhet pga ändamålsenligt valt material högtransparent glas
  • Frostade objektglas är sandblästrade: lätta att skriva på och tydligt läsbara
  • Varje objektglas inspekteras för hack och grova kanter innan de levereras
Product Family Options
Product Information
  • Beskrivning
    Färg
    Ant. brunnar
    Material
    L×B
    Availability
    Price
  • Utan mattfält
    Färglös
    Glas
    75×25 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.440 Items
    1 * 1.440 Items - 5 525,00 kr
    5 525,00 kr
    1 * 1.440 Items
       5 525,00 kr
  • Frostade på ena sidan
    Färglös
    02
    Glas
    75×25 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.440 Items
    1 * 1.440 Items - 7 275,00 kr
    7 275,00 kr
    1 * 1.440 Items
       7 275,00 kr
  • Frostade på båda sidor
    Färglös
    Glas
    75×25 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.440 Items
    1 * 1.440 Items - 9 475,00 kr
    9 475,00 kr
    1 * 1.440 Items
       9 475,00 kr
  • Utan mattfält
    Färglös
    Glas
    75×38 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 720 Items
    1 * 720 Items - 4 550,00 kr
    4 550,00 kr
    1 * 720 Items
       4 550,00 kr
  • Utan mattfält
    Färglös
    Glas
    75×50 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 720 Items
    1 * 720 Items - 5 950,00 kr
    5 950,00 kr
    1 * 720 Items
       5 950,00 kr
  • Plain slides
    Färglös
    Glas
    75×50 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 72 Items
    1 * 72 Items