ContactUsLinkComponent
Dextrose lösning 50% (w/w), Biotech Reagent, J.T.Baker®
Dextrose lösning 50% (w/w), Biotech Reagent, J.T.Baker®
Katalog # 0890-09
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
undefined
Dextrose lösning 50% (w/w), Biotech Reagent, J.T.Baker®
Katalog # 0890-09
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    200 L
  • Seq:
    5549
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay (w/w):
    49 - 51 %
  • Osmolality, mOsm/kg:
    317 - 393
  • Endotoxin Concentration (EU/g):
    ≤1
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :Management of Change (MOC) category = R
 :180.16 g/mol
CAS-nummer:50-99-7
 :492-62-6
Formel:C₆H₁₂O₆
MDL-nummer:MFCD00148912