Dextrose lösning 50% (w/w), Biotech Reagent, J.T.Baker®
Katalog # 0890-09
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:200 L
- Seq:5549
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (w/w):49 - 51 %
- Osmolality, mOsm/kg:317 - 393
- Endotoxin Concentration (EU/g):≤1
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:Management of Change (MOC) category = R
:180.16 g/mol
CAS-nummer:50-99-7
:492-62-6
Formel:C₆H₁₂O₆
MDL-nummer:MFCD00148912