ContactUsLinkComponent
Inverterade mikroskop, Primovert
 :  ZEISS
undefined
Inverterade mikroskop, Primovert
 :  ZEISS
  • Catalog No:
  • ZEIS4912060003000
  • 630-1224
  • 630-1225
  • 630-2150
  • 630-1226
  • ZEIS4912070005000
  • ZEIS4155001614000
  • 630-2151
  • Kontrasteringsteknik:
  • Ljusfält och faskontrast
  • Ljusfält och faskontrast
  • Ljusfält och faskontrast
  • Ljusfält och faskontrast
  • Ljusfält och faskontrast
  • Ljusfält och faskontrast
  • Ljusfält och faskontrast
  • Okular:
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • Revolver:
  • 4 lägen
  • 4 lägen
  • 4 lägen
  • 4 lägen
  • 4 lägen
  • 4 lägen
  • 4 lägen
  • Objektbord:
  • 200×239 mm
  • 200×239 mm
  • 200×239 mm
  • 200×239 mm
  • 200×239 mm
  • 200×239 mm
  • Kondensor:
  • 0,3
  • 0,3 or 0,4
  • 0,3 or 0,4
  • 0,3 or 0,4
  • 0,3 or 0,4
  • 0,3 or 0,4
  • 0,3 or 0,4
  • Fokussystem:
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Koaxial grov- och fininställning
  • Belysning:
  • Halogen − LED in option
  • Halogen − LED in option
Objectives