Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativklämma, universal
Stativklämma, universal
0 - 80 mm
Katalog # 241-7192
Leverantör:   BOCHEM
Stativklämma, universal
Katalog # 241-7192
Leverantör:  BOCHEM
Stativklämma, universal
Stativklämma, universal
0 - 80 mm
Price
875,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Aluminium.
  • Gripklorna har kork på insidan för att skydda de föremål som hålls fast
  • Utan muff för fixering vid stativet
  • Med capstan-skruvar för snabb och enkel fastspänning
Specifikationer
  • Spännvidd:
    0 - 80 mm