Multikanalspipett, elektronisk, ställbar volym, Eppendorf Xplorer®
Leverantör: EPPENDORF
Certifikat
Om denna produkt
Xplorer® är en enkel, precis elektronisk pipett som är specialutformad för höga professionella krav.
- PhysioCare Concept® erbjuder ergonomisk design, flexibelt grepp, låg vikt och tydlig färgdisplay
- Intuitiv användning med multifunktionsratt för inställning, flerspråkig meny, hjälpfunktion, belysning och enkel laddning och avkastning av spetsen
- Mätresultat med hög reproducerbarhet
- Enkelt underhåll
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
Air-cushion pipetting system with epT.I.P.S.® consumables. Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish.
Application: Pipetting of aqueous liquids.
Ordering information: Levereras med laddare.
Specifikationer
- Catalog No:
- 613-1420
- 613-1426
- 613-1427
- 613-1410
- 613-1417
- 613-2228
- 613-1418
- 613-1419
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001