Hypoxisk/anoxisk arbetsstation, H35 Hypoxystation
390-0392
- Beskrivning:H35 Hypoxystation
- B×D×H:1233×722×710 mm
- Modell:H35 Hypoxystation
- Förp.:1
- B×D×H, inv:865×400×424 mm
Tack vare exakt reglering och förmåga att hantera celler på plats utan att inkubationsmiljön behöver ändras kan cellbiologisk forskning utföras med tillförlitlig precision. H35 Hypoxystation har utformats särskilt för att upprätthålla stränga krav på normoxiska, hypoxiska och anoxiska förhållanden. Idealisk för exakt kontroll av O₂ och CO₂, temperatur och luftfuktighet.
- Kontroll av O2 i steg om 0,1% från 0,1% till 20%
- Kontroll av CO2 i steg om 0,1% från 0,1% till 15%
- Exakt och enkel temperaturreglering
- Reglerar relativ luftfuktighet upp till 90%
- Enkel kalibrering av gassensorer
Pekskärmens gränssnitt gör det enkelt att övervaka alla parametrar samtidigt och eliminerar behovet av andra visare, brytare och mätinstrument. Luftslussen ger effektiv cellöverföring till och från arbetsstationen på kortast möjliga tid. Patenterade ergonomiska genomföringshål underlättar arbete med eller utan handskar. För mer information, kontakta våra produktspecialister.