Skakapparat med värmeplatta, cirkulär rörelse, SM 30 AT control
Catalog # 444-9132
Supplier: Edmund Bühler GmbH
Specifications
- Orbit:26 mm
- Skakrörelse:Cirkulär
- Beskrivning:Skakapparat med värmeplatta, cirkulär rörelse, SM 30 AT control
- Modell:SM 30 AT control
- Max. load:25 kg
- Skakbord, B×D:560×400 mm
- Effekt:400 W
- Kolvhastighet:15 - 300 min⁻¹
- Vikt:40 kg
- B×D×H:680×610×160 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
Skakapparat med värmeplatta som passar för blandning av svårblandade medier. Skakapparaten är den idealiska lösningen när det inte går att använda en inkubatorhuv på grund av typen av lösningsmedel som används (då lösningsmedlen kan förstöra elektriska komponenter och annat material i inkubatorhuven). Med digital visning av inställt och aktuellt värde, programmerbar.
- Kontinuerlig drift eller programmerbar timer
- Steglöst variabel hastighet, kan användas vid 5 till 50 °C (85% relativ luftfuktighet)
- Temperaturområde upp till 120 °C med ±1 °C noggrannhet
Combifix-ställ med plats för 6×1000 ml E-kolvar eller 12×500 ml E-kolvar. Många olika behållare kan användas tillsammans med de olika extratillbehören.
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21.
Delivery: Levereras med värmeplatta men utan ställ – tillbehör beställs separat. Modeller med högre max. temperaturområde finns, fråga efter mer information.