96 Well Cluster Tubes, Corning®
Supplier: Corning
Certificates
About this item
PP-rör, PE-rörlock.
- Består av 96 PP-rör i vanligt mikroplattsformat
- 1,2 ml-rör tillgängliga separat eller i strips om 8 rör
- PE-rörlock finns i strips med 8 lock
Packaging: Levereras i påse eller i ställ.