Orders LinkContactUsLinkComponent
Cellodlingsinsert, Corning® Transwell®
Transwell®-COL, 0,33 cm², Collagen coated, 6,5 mm, 0,4 µm
Katalog # 734-1594
Leverantör:   Corning
Cellodlingsinsert, Corning® Transwell®
Katalog # 734-1594
Leverantör:  Corning
Cellodlingsinsert, Corning® Transwell®
Cellodlingsinsert, Corning® Transwell®
Transwell®-COL, 0,33 cm², Collagen coated, 6,5 mm, 0,4 µm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 24 Items
Produktdetaljer och dokument
Transwell® cellodlingsinserten är praktiska, användarvänliga, genomsläppliga hållarenheter för studier av både vidhäftningsberoende och vidhäftningsoberoende cellinjer. De är utformade att producera en cellodlingsmiljö som är mycket lik in vivo-tillståndet.
Alla Transwell®-membran är kompatibla med histologiska fixeringsmedel, inklusive metanol och formaldehyd. Transwell-membranen av polyester har den bästa övergripande kemikaliebeständigheten. De här membranen (dock inte höljena av PS) är kompatibla med många alkoholer, aminer, estrar, etrar, ketoner, oljor och vissa lösningsmedel, inklusive många halogenerade kolväten och DMSO, men användning med starka syror och baser rekommenderas inte.
Transwell®-membranen av polyester har inte en lika hög pordensitet som Transwell®-membranen av polykarbonat, men har därför en bättre optisk klarhet:
- De gör att polariserade celler kan matas basolateralt och därmed utföra metaboliska aktiviteter på ett mer naturligt sätt
- Självcentrerande hängande konstruktion förhindrar uppsugning av mediet mellan insatsen och den yttre brunnen
- Möjliggör åtkomst till det nedre facket genom fönster i insatsväggen
- Den hängande konstruktionen möjliggör oskadad samodling av celler i det nedre facket
- Finns med att antal olika porstorlekar och membran för att uppfylla diverse experimentella krav.
Transwell®-inserts med polykarbonatmembran:
- 10 μm tjockt, genomskinligt membran
- Membranets porstorlek är mellan 0,4 μm och 8 μm i diameter
- Behandlade för optimal vidfästning av celler
- Levereras i plattor med flera brunnar
- Membranet måste vara färgat för att cellerna ska synas
Transwell®-Clear inserts med polyestermembran:
- 10 μm tjockt, transparent membran
- Behandlade för optimal vidfästning av celler
- Utmärkt synlighet under faskontrastmikroskop
- Levereras i plattor med flera brunnar
Transwell®-COL inserts med kollagenbestrykta membran:
- Transparent kollagenbehandlat PTFE-membran
- Underlättar cellvidhäftning och -spridning
- Ekvimolär blandning av kollagen typ I och III
- Individuellt förpackad
- Plattor med flera brunnar ingår i varje låda
 : Insertsen är färdigpackade i lämpliga plattor med flera brunnar enligt följande: insatser med 24 mm i diameter är packade med 6 inserts i en 6-brunnarsplatta, fyra 6-brunnarsplattor per låda; insert med 12 mm i diameter är packade med 12 inserts i en 12-brunnarsplatta, fyra 12-brunnarsplattor per låda; insatser med 6,5 mm i diameter är packade med 12 inserts i en 24-brunnarsplatta, fyra 24-brunnarsplattor per låda. Alla Transwell-COL kollagenbestrykta inserts är styckförpackade och varje låda innehåller lämplig platta med flera brunnar.
Specifikationer
  • Membran:
    Collagen coated
  • Porstorlek:
    0,4 µm
  • Beskrivning:
    Transwell®-COL
  • Seq:
    01
  • Odlingsyta:
    0,33 cm²
  • Membrandiameter:
    6,5 mm