ContactUsLinkComponent
VWR® Stepper, Pipett
VWR® Stepper, Pipett
Katalog # 613-0964
Leverantör:  VWR Collection
   Low Manufacturing Impact
undefined
VWR® Stepper, Pipett
Katalog # 613-0964
Leverantör:  VWR Collection
   Low Manufacturing Impact
Specifikationer
  • Beskrivning:
    VWR-stepper inkl. adapter för 25 ml och 50 ml spetsar för stepper
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Miljöcertificering:
    ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
Tillsammans med VWR® spetsar för stepper är det en beprövad systemlösning för dispensering av volymer från 1 till 5000 µl.
  • Lätt (105 g) - passar för långa dispenseringsserier
  • Pålitlig, med myclet lågt underhållsbehov tack vare robust design och få delar som kan slitas
  • Ergonomisk design, doseringsknappen på ovansidan för enkelt arbete med en hand
  • Möjlighet att välja mellan högsta precision eller högst antal dispensering av önskad volym, beroende på applikation
  • Testad för funktion och precision efter tillverkning - får ett serienummer endast om kraven enligt DIN EN ISO 86551 är uppfyllda