Trousers, Classic Action, Texpel Finish, S787
Leverantör: Portwest
Certifikat
Om denna produkt
These trousers offer a Texpel stain resistant finish for enhanced protection. Premium stain resistant finish repels oil, water and grime.
- 50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
- Nine pockets for ample storage
- Two back pockets
- Zipped pockets
- Side pockets
- Side elastic waist for ultimate wearer comfort
Shell fabric: 65% polyester, 35% cotton, peach finish 160 g.
Specifikationer
- Catalog No:
- 113-8538
- 113-8539
- 113-8534
- 113-8535
- 113-8536
- 113-8537
- Modell:
- S787
- S787
- S787
- S787
- S787
- S787
- Outfit applikationer:
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- Kön:
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Stängningsstorlek:
- Med knappar
- Med knappar
- Med knappar
- Med knappar
- Med knappar
- Med knappar
- Tyg:
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton