Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose gloves, A100
General purpose gloves, A100
Leverantör:   Portwest
General purpose gloves, A100
Leverantör:  Portwest
Certificates
General purpose gloves, A100
8 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Latex palm dipped 10 gauge glove which provides good tear and abrasion resistance, for secure handling in both wet and dry conditions.
  • Cotton work gloves
  • ANSI cut level A1
  • ANSI abrasion level 2
  • Crinkle latex grip offers excellent grip
  • 100% breathable seamless liner
Latex foam coating for wet and dry conditions. Open back for ventilation and ergonomic design to reduce hand fatigue.
Certifications: Standards: AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A1, EN388:2016 +A1:2018 - 3.1.4.3.X, EN 420.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • PRTWA100GNRM
  • PRTWA100GNRL
  • PRTWA100GNRXL
  • PRTWA100GNRXXL
  • PRTWA100K8RM
  • PRTWA100K8RL
  • PRTWA100K8RXL
  • PRTWA100K8RXXL
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Handskstorlek
    Färg
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • M
    Grön
    12 pairs/box
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 350,00 kr
    350,00 kr
    1 * 12 Par
       350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA100GNRM
    Ej handspecifika/handspecifika
    Handspecifika
  • L
    Grön
    12 pairs/box
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 350,00 kr
    350,00 kr
    1 * 12 Par
       350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA100GNRL
    Ej handspecifika/handspecifika
    Handspecifika
  • XL
    Grön
    12 pairs/box
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 350,00 kr
    350,00 kr
    1 * 12 Par
       350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA100GNRXL
    Ej handspecifika/handspecifika
    Handspecifika
  • XXL
    Grön
    12 pairs/box
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 350,00 kr
    350,00 kr
    1 * 12 Par
       350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA100GNRXXL
    Ej handspecifika/handspecifika
    Handspecifika
  • M
    Svart
    12 pairs/box
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 350,00 kr
    350,00 kr
    1 * 12 Par
       350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA100K8RM
    Ej handspecifika/handspecifika
    Handspecifika
  • L
    Svart
    12 pairs/box
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 350,00 kr
    350,00 kr
    1 * 12 Par
       350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA100K8RL
    Ej handspecifika/handspecifika
    Handspecifika
  • XL
    Svart
    12 pairs/box
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 350,00 kr
    350,00 kr
    1 * 12 Par
       350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA100K8RXL
    Ej handspecifika/handspecifika
  • XXL
    Svart
    12 pairs/box
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 350,00 kr
    350,00 kr
    1 * 12 Par
       350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA100K8RXXL
    Ej handspecifika/handspecifika
    Handspecifika