Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Buffertar
Kloningsbuffertar
VWR® Ultra Pure Grade, Sm buffer
VWR® Ultra Pure Grade, Sm buffer
VWR® Ultra Pure Grade, Sm buffer
Katalog # J614-500ML
Leverantör:
VWR Chemicals
CAS-nummer:
Certifikat
Expandera bilden
VWR® Ultra Pure Grade, Sm buffer
Katalog # J614-500ML
Leverantör:
VWR Chemicals
CAS-nummer:
Certifikat
Specifikationer
Förp.:
500 mL
Beskrivning:
SM BUFFER
pH-värde:
7,40 - 7,60
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Clear haze-free solution
DNase-free
Produktinformation
Dokumentation