ContactUsLinkComponent
VWR®, Ficin
VWR®, Ficin
Katalog # 0619-100G
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
VWR®, Ficin
Katalog # 0619-100G
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    100 g
  • CAS-nr:
    9001-33-6
  • Enzymnamn:
    Ficin
  • Klass:
    Reagent grade
Specifikationer
Om denna produkt
Source is Fig Latex. Fine, light beige powder