Orders LinkContactUsLinkComponent
NexION KED setup solution
NexION KED setup solution
NexION KED Setup Solution, 1% HCl, Plastic bottle, 100 mL
Katalog # HONCE2189-100ML
Leverantör:   Honeywell Chemicals
NexION KED setup solution
Katalog # HONCE2189-100ML
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
NexION KED setup solution
NexION KED Setup Solution, 1% HCl, Plastic bottle, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
1 650,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L Co; 1 g/L Ce in HCl 1%
Specifikationer
Specifikationer
  • Matris:
    1% HCl
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    NexION KED Setup Solution
Specifikationer