Trace Metals II for AA and ICP-OES
Katalog # HONCE2167-100ML
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Matris:2% HNO₃
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Beskrivning:Trace Metals II
Specifikationer
Om denna produkt
Certified Reference Material (CRM).
20 mg/L each of Sb, Tl, 10 mg/L Ag in HNO₃ 2%