Orders LinkContactUsLinkComponent
USP 232 elemental impurities solution 2
USP 232 elemental impurities solution 2
USP 232 Elemental Impurities Solution 2, 15% HCl, Plastic bottle, 100 mL
Katalog # HONCE2163-100ML
Leverantör:   Honeywell Chemicals
USP 232 elemental impurities solution 2
Katalog # HONCE2163-100ML
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
USP 232 elemental impurities solution 2
USP 232 Elemental Impurities Solution 2, 15% HCl, Plastic bottle, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
5 575,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/kg each of Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru in HCl 15%
Specifikationer
Specifikationer
  • Matris:
    15% HCl
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    USP 232 Elemental Impurities Solution 2
Specifikationer