Orders LinkContactUsLinkComponent
VIS wavecal solution for ICP
VIS wavecal solution for ICP
VIS Wavecal Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalog # HONCE2122-100ML
Leverantör:   Honeywell Chemicals
VIS wavecal solution for ICP
Katalog # HONCE2122-100ML
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
VIS wavecal solution for ICP
VIS Wavecal Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
2 100,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
50 mg/L K, 10 mg/L each of La, Li, Mn, Na, Sr, 1 mg/L each of Ba, Ca in HNO₃ 2%
Specifikationer
Specifikationer
  • Matris:
    2% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    VIS Wavecal Solution