ContactUsLinkComponent
Mixed calibration standard 3 for ICP
  HONCE2096-100ML
 :  
Mixed calibration standard 3 for ICP
  HONCE2096-100ML
 :  
  • Matris:
    2% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    Mixed Calibration Standard 3
Certified Reference Material (CRM).
500mg/L As, 100mg/L Mo, 100mg/L Si in HNO₃ 2%