Palladium(II) nitrate 2 g/L i salpetersyra 1% matrix modifier solution, för atomabsorptionsspektroskopi, Fluka™
Katalog # HONCE4602-50ML
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:50 mL
- Seq:2370
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Matrix:HNO₃ 1%
- Concentration:Pd(NO₃)₂ 2000 mg/L
- Quality:ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
- Form:Solution
- Density:1.01g/cm3
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:230.43 g/mol
Densitet:1,01 g/cm3
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:10102-05-3
Formel:N₂O₆Pd
MDL-nummer:MFCD00011169