ContactUsLinkComponent
Ammoniumnitrat 50 g/L i vatten matrix modifier solution, för atomabsorptionsspektroskopi, Fluka™
Ammoniumnitrat 50 g/L i vatten matrix modifier solution, för atomabsorptionsspektroskopi, Fluka™
Catalog # HONCE4604-50ML
CAS Number:  
Ammoniumnitrat 50 g/L i vatten matrix modifier solution, för atomabsorptionsspektroskopi, Fluka™
Catalog # HONCE4604-50ML
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
Specification Test Results
  • Matrix:
    H₂O
  • Concentration:
    NH₄NO₃ 50g/L
  • Quality:
    ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
  • Form:
    Solution
  • Density:
    1.01g/cm3
Specification Test Results
About this item
 :
 :80.04 g/mol
Density:1,01 g/cm3
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:6484-52-2
Formula:NH₄NO₃
MDL Number:MFCD00011425