Magnesium nitrate 20 g/L i vatten matrix modifier solution, för atomabsorptionsspektroskopi, Fluka™
HONCE4601-50ML
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:50 mL
- Seq:2370
- Matrix:H₂O
- Concentration:Mg(NO₃)₂ 20,000 mg/L
- Quality:ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
- Form:Solution
- Density:1.01g/cm3
:
:1,01 g/cm3
:Omgivande
:13446-18-9
:Mg(NO₃)₂