Magnesium nitrate 10 g/L i vatten matrix modifier solution, för atomabsorptionsspektroskopi, Fluka™
Katalog # HONCE4600-50ML
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:50 mL
- Seq:2370
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Matrix:H₂O
- Concentration:Mg(NO₃)₂ 10 g/L
- Quality:ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
- Form:Solution
- Density:1.01g/cm3
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Densitet:1,01 g/cm3
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:13446-18-9
Formel:Mg(NO₃)₂