Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Enzymer
Rhizopus (contains 50% Diatomaceous earth) Glucoamylase
Rhizopus (contains 50% Diatomaceous earth) Glucoamylase
Rhizopus (contains 50% Diatomaceous earth) Glucoamylase
Katalog # TCIAM0035-25G
Leverantör:
TCI
CAS-nummer:
Expandera bilden
Rhizopus (contains 50% Diatomaceous earth) Glucoamylase
Katalog # TCIAM0035-25G
Leverantör:
TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
25 g
Species:
Rhizopus (contains 50% Diatomaceous earth)
Enzymnamn:
Glucoamylase
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Produktinformation
Dokumentation