ContactUsLinkComponent
Labeling tapes, footprints, Type B-933
  BRDY031550
 :  Brady
undefined
Labeling tapes, footprints, Type B-933
  BRDY031550
 :  Brady
  • Typ:
    B-933
  • Färg:
    Gul
  • Beskrivning:
    Removable footprint labels
  • Mått:
    95×301 mm
  • Material:
    Vinyl
  • Förp.:
    10
  • Självhäftande:
    Permanent akryl
Removable vinyl footprints.
  • Thickness of 0,124 mm
  • With stands −40 to 93 °C