Orders LinkContactUsLinkComponent
Mop systems, HandySorb
Mop systems, HandySorb
Leverantör:   Brady
Mop systems, HandySorb
Leverantör:  Brady
Certificates
Mop systems, HandySorb
Mop systems, HandySorb
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
HandySorb is a unique and practical tool to safely remove spills in a highly efficient and easy way.
Safe spill clean-up: works with inert pads or pillows that can be replaced without ever touching the absorbed fluids
Easy to use: offers 1,83 m reach when fully extended and features a no touch snap-on system for pads
Highly efficient: each pad absorbs in seconds up to 25 times its weight
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • BRDY150597
    Mop system Basic universal pad refills with mop adapter
    Mop system Basic universal pad refills with mop adapter
    74 L
    100 pads/kit
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 150 Items
    1 * 150 Items - 5 025,00 kr
    5 025,00 kr
    1 * 150 Items
       5 025,00 kr
  • BRDY150598
    Mop system 'No-Touch' universal pads
    Mop system 'No-Touch' universal pads
    47 L
    25 pads/case
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 2 525,00 kr
    2 525,00 kr
    1 * 25 Items
       2 525,00 kr