1-Adamantanol
Katalog #
Product Details & Documents
Synonymer: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
- CAS-nummer:768-95-6
- Formel:C₁₀H₁₆O
- MDL-nummer:MFCD00074729
- Molecular Weight:152.24 g/mol
- Kokande Pt:287 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:85…87 °C
- Densitet:1,06 g/cm³ (25 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:212-202-8