Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
1,4-Butanesultone
1,4-Butanesultone
1,4-Butanesultone
MOLE40482562-100G
:
Molekula
:
1,4-Butanesultone
MOLE40482562-100G
:
Molekula
:
Förpackningstyp:
Glass bottle for solids
Förp.:
100 g
Seq:
3401
:
:
136.17 g/mol
:
153 °C (1013 hPa)
:
12,5…15 °C
:
1,331 g/cm³ (20 °C)
:
216-647-9
:
1633-83-6
:
C₄H₈O₃S
:
MFCD00006584