ContactUsLinkComponent
Dimetylsulfoxid
  PIER20688
 :  
undefined
Dimetylsulfoxid
  PIER20688
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    950 ml
  • Seq:
    2845
 :
 :78.14 g/mol
 :13,03285
 :189 °C (1013 hPa)
 :1,101 g/cm³ (20 °C)
 :87 °C
 :Omgivande
 :200-664-3
 :67-68-5
 :(CH₃)₂SO
 :MFCD00002089