ContactUsLinkComponent
Magnesiumoxid, rectangular tray, Length: 150mm, Width: 75mm, Height: 25.4mm
  45865.KS
 :  
Magnesiumoxid, rectangular tray, Length: 150mm, Width: 75mm, Height: 25.4mm
  45865.KS
 :  
  • Förp.:
    1
  • Seq:
    0001
 :
 :40.3 g/mol
 :13,05700
 :3600 °C (1013 hPa)
 :2800 °C
 :3,58 g/cm³ (25 °C)
 :215-171-9
 :1309-48-4
 :MgO
 :MFCD00011109