Kalciumhypoklorit
Katalog # ROTH5164.2
Supplier: Roth Carl
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:2,5 kg
- Seq:4076
Specifications
About this item
:
:142.98 g/mol
Merck Index:13,02111
Melting Pt:∼100 °C
Density:2,35 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-908-7
:GHS03
:GHS05
:GHS07
:GHS09
CAS Number:7778-54-3
Formula:CaCl₂O₂
MDL Number:MFCD00010900